Learn More
Bel Art™ Cartuchos de desecante reutilizables/desechables SP Scienceware™
Utilice la desecación siempre que resulte necesario, incluidas las maletas para balanzas analíticas e instrumentos de laboratorios de precisión. Los cartuchos de desecante reutilizables/desechables SP Scienceware™ encajan en los desecadores Space Saver, además de en otros desecadores de plástico de tamaño similar.
Marca: Bel Art™ F42048-0065
Ver más versiones de este producto
Descripción
- Gel de sílice inerte, no corrosivo y no tóxico
- La placa de poliestireno transparente permite la inspección visual instantánea del gel de sílice, que cambia de color, de azul a rosa pálido, a medida que absorbe la humedad
- La membrana altamente porosa cubre el plato, proporcionando una excelente absorción de humedad
- El desecante se puede regenerar fácilmente calentando los cartuchos en un horno a 50°C durante la noche
- Para un secado más rápido, corte la membrana, transfiera los cristales de gel gastados a un plato de vidrio o porcelana y coloque en un horno a 150°C durante una hora
- Sellado de lámina individual
- Se ajusta al desecador Space Saver, además de otros desecadores de plástico de tamaño similar
Información de órdenes
Se adapta al desecador Bel-Art Space Saver (n.º de cat. 420320000) y a otros desecadores de tamaño similar.
Especificaciones
6,5 cm, 2,55 in | |
Aluminio | |
Utilice maletas para balanzas analíticas e instrumentos de laboratorios de precisión |
Cartucho de desecante | |
Sí |
Seguridad y manipulación
- Disposable Desiccant Cartridge
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
- H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: cobalt dichloride