Learn More
Bel-Art™ Caudalímetro no montado SP Scienceware™ RITEFLOW™, escala de 150 mm, tamaño 4
El caudalímetro con extremos planos es un tubo de flujo de vidrio formado con precisión con flotadores y tapones con extremo de PTFE
Marca: Bel-Art™ H40401-0215
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricado con vidrio de borosilicato resistente a impactos y de paredes resistentes
- Se puede utilizar a altas presiones y temperaturas
- Las básculas de cerámica fundida son precisas hasta ±2 % de la escala completa
- Los tubos uniformemente cónicos con guías internas estabilizan los flotadores de vidrio, acero inoxidable o carboloy
- Se suministra con dos flotadores en el tubo
- Las mediciones se realizan leyendo el centro del flotador en la escala universal
- El número en la escala corresponde a un caudal para el líquido o gas determinado en un gráfico de calibración que se suministra
- Los tubos flexibles se conectan directamente a la parte superior e inferior del caudalímetro y se pueden mantener en su lugar con una abrazadera
Especificaciones
- Presiones de funcionamiento: hasta 200 psig
- Temperaturas máximas: 121 °C (250 °F)
- Repetibilidad: 0,25%
- Entrada de tubo: 12,7mm (0,5 in)
- Salida de tubo: 12,7mm (0,5 in)
Aplicaciones
Para mediciones de flujo en el laboratorio, flujos de proceso en plantas piloto, medición de gases portadores en cromatografía, indicación y control de gases en procesos de fabricación y para la indicación de caudales en sistemas de bombeo o flujo
Servicio Técnico
Un año
Especificaciones
Caudalímetro no montado | |
150 mm | |
Vidrio, acero inoxidable | |
200 psig | |
Vidrio de borosilicato resistente a impactos y de paredes resistentes | |
190mm | |
0,25% | |
250 °F | |
121 °C |
±2 % | |
Plastic | |
Non-corrosive Gases | |
Mediciones de flujo en el laboratorio, flujos de proceso en plantas piloto, medición de gases portadores en cromatografía, indicación y control de gases en procesos de fabricación y para la indicación de caudales en sistemas de bombeo o flujo | |
7,5 in | |
RITEFLOW | |
150mm | |
Tapones terminales de PTFE | |
Entrada: 12,7 mm (0,5 pulgadas); Salida: 12,7mm (0,5 in) |
Título del producto
Bel-Art™ Caudalímetro no montado SP Scienceware™ RITEFLOW™, escala de 150 mm, tamaño 4 > Caudalímetro no montado, escala de 150 mm, tamaño 4
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido