Learn More
BRAND™ Punta de bureta de repuesto
Para buretas compactas y automáticas
7.75€
Especificaciones
N.° por paquete 1
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10434352
Ver documentos
BRAND™
11510
10 ml
7.75€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 07-07-2025
Añadir a la cesta
10626483
Ver documentos
BRAND™
11511
25 ml
7.75€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
10502423
Ver documentos
BRAND™
11512
50 ml
7.75€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 07-07-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Vidrio Boro 3.3 transparente
  • Para usar con buretas compactas y buretas automáticas compactas
  • Especificaciones
    Especificaciones
    1