Learn More
IKA™ Cortador de acero inoxidable de repuesto
Marca:  IKA™ 0000328200
108.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10394431
  • 112.32€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 28-07-2025
Especificaciones
Cortador de repuesto
Para triturar materiales de hasta 5 grados en la escala de dureza de Mohs
Hasta 5 °Mols
Acero inoxidable