Learn More
SPC25 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno SPC25
Concentración 0.3 mg/mL
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16844935
Ver documentos
Proteintech
26474-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20 microlitros
16834935
Ver documentos
Proteintech
26474-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150 microlitros
Descripción
Descripción
This gene encodes a protein that may be involved in kinetochore-microtubule interaction and spindle checkpoint activity.
Especificaciones
Especificaciones
SPC25
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human
Q9HBM1
57405
SPC25 Fusion Protein Ag23985
Primary
-20°C
SPC25
0.3 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
AD024, hSpc25, Kinetochore protein Spc25, SPBC25, SPC25
SPC25
IgG
Antigen Affinity Chromatography