Learn More
Hellma™ Cubetas de macroceldas de vidrio óptico especial 6030-OG
Diseñados para sostener muestras para experimentos de espectroscopia y análisis ópticos. Las cubetas de macroceldas de vidrio óptico especial 6030-OG Hellma™ están fabricadas con SCHOTT DESAG™, una copa de corona incolora altamente transparente en forma de paneles dibujados con superficies pulidas al fuego.
128.00€ - 211.00€
Especificaciones
Tipo | Macroceldas de absorción |
---|---|
Material | Vidrio óptico especial |
Anchura (métrico) interior | 9,5mm |
Wavelength Range | De 360 a 2500 nm |
Altura (métrico) | 45mm |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Trayectoria óptica | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Trayectoria óptica | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10015110
|
Hellma™
6030-40-10 |
14.000 μl | 40 mm |
128.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 08-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11756284
|
Hellma™
6030-40-10 |
14.000 μl | 40 mm | N/A | |||||
11776274
|
Hellma™
6030-20-10 |
7000 μl | 20 mm | N/A | |||||
11766284
|
Hellma™
6030-50-10 |
17.500 μl | 50 mm | N/A | |||||
Descripción
- Longitud de onda de 360 a 2500 nm
- Para mediciones fotométricas y colorimétricas
Especificaciones
Macroceldas de absorción | |
9,5mm | |
45mm | |
Para mediciones fotométricas y colorimétricas |
Vidrio óptico especial | |
De 360 a 2500 nm | |
12,5mm | |
Rectangulares |