Learn More
Wheaton™ Bolsa para muestras con cartera para documentos, lisa
Bolsa para muestras perfecta para el transporte seguro de muestras de pacientes
Marca: Wheaton™ 370170
140.60 EUR hasta el 2025-08-31
Use el código promocional "24124" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Garantiza una transferencia segura de las muestras
- Para el transporte de muestras clínicas y documentos
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Sí | |
Bolsa para documentos, lisa | |
No estéril | |
50 | |
Bolsa para muestras |
Cierre adhesivo | |
Transporte de muestras clínicas y documentos | |
LDPE | |
1000 | |
150 x 220 mm |