Learn More
Diclorhidrato de espectinomicina, 96,4 %, MP Biomedicals™
112.00€ - 463.00€
CAS | 22189-32-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C14H36Cl2N2O12 |
Peso molecular (g/mol) | 495.34 |
Número MDL | MFCD00150886 |
Clave InChI | DCHJOVNPPSBWHK-UXXUFHFZSA-N |
Sinónimo | U18409AE, Actinospectacin |
PubChem CID | 67108398 |
ChEBI | CHEBI:9217 |
Nombre IUPAC | clorhidrato de pentahidrato de dihidrógeno (1R,3S,5R,8R,10R,11S,12S,13R,14S)-8,12,14-trihidroxi-5-metil-11,13-bis(metilamino)-2,4,9-trioxatriciclo[8.4.0.0³,⁸]tetradecano-7-ona |
SMILES | [H+].[H+].O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].CN[C@@H]1[C@H](O)[C@H](NC)[C@H]2O[C@]3(O)[C@@H](O[C@H](C)CC3=O)O[C@@H]2[C@H]1O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11454371
|
MP Biomedicals
0215206705 |
5 g | N/A | ||||||
11464371
|
MP Biomedicals
0215206725 |
25 g |
463.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
22189-32-8 | |
495.34 | |
DCHJOVNPPSBWHK-UXXUFHFZSA-N | |
67108398 | |
clorhidrato de pentahidrato de dihidrógeno (1R,3S,5R,8R,10R,11S,12S,13R,14S)-8,12,14-trihidroxi-5-metil-11,13-bis(metilamino)-2,4,9-trioxatriciclo[8.4.0.0³,⁸]tetradecano-7-ona |
C14H36Cl2N2O12 | |
MFCD00150886 | |
U18409AE, Actinospectacin | |
CHEBI:9217 | |
[H+].[H+].O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].CN[C@@H]1[C@H](O)[C@H](NC)[C@H]2O[C@]3(O)[C@@H](O[C@H](C)CC3=O)O[C@@H]2[C@H]1O |
Especificaciones
Spectinomycin dihydrochloride | |
Crystalline Powder | |
0.964 | |
MFCD00150886 | |
DCHJOVNPPSBWHK-UXXUFHFZSA-N | |
clorhidrato de pentahidrato de dihidrógeno (1R,3S,5R,8R,10R,11S,12S,13R,14S)-8,12,14-trihidroxi-5-metil-11,13-bis(metilamino)-2,4,9-trioxatriciclo[8.4.0.0³,⁸]tetradecano-7-ona | |
67108398 | |
495.36 |
Spectinomycin Dihydrochloride | |
22189-32-8 | |
C14H36Cl2N2O12 | |
U18409AE, Actinospectacin | |
[H+].[H+].O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].CN[C@@H]1[C@H](O)[C@H](NC)[C@H]2O[C@]3(O)[C@@H](O[C@H](C)CC3=O)O[C@@H]2[C@H]1O | |
495.34 | |
CHEBI:9217 |