Learn More
Spectrum Labs™ Membrana de tubos de celulosa regenerada Spectra/Por™
Para la separación molecular, estudios de unión de proteínas, extracción de electrolitos y desalinización
372.30€ - 636.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Membrana de tubos regenerados |
---|---|
Material | Cellulose |
Color | Transparente |
Intervalo de temperatura (métrico) | 60 °C |
Cantidad | 1 Each |
Código de producto | Marca | MWCO | Longitud (métrico) | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | MWCO | Longitud (métrico) | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11415909
|
Spectrum Labs™
132539 |
50 kDa | 5 m | 0.32 mL/cm | N/A | ||||
11485889
|
Spectrum Labs™
128158 |
15000da | 10 m | 1,1 ml/cm | N/A | ||||
11465879
|
Spectrum Labs™
128058 |
8 kD | 10 m | 1,1 ml/cm | N/A | ||||
11465899
|
Spectrum Labs™
128218 |
25 kD | 10 m | 1,1 ml/cm | N/A | ||||
11445919
|
Spectrum Labs™
128358 |
8 kD | 5 m | 1,1 ml/cm | N/A | ||||
11435879
|
Spectrum Labs™
132579 |
8 kD | 10 m | 0,45 ml/cm |
636.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11495859
|
Spectrum Labs™
132757 |
De 12 a 14 kD | 15 m | 46 ml/cm |
421.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11415899
|
Spectrum Labs™
132566 |
15 kD | 10 m | 6,4 ml/cm |
554.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11485879
|
Spectrum Labs™
132584 |
8 kD | 10 m | 5,1 ml/cm |
626.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Membranas de celulosa natural regenerada pura con MWCO de 1 a 50 kDa. Transparentes y flexibles excepto Spectra/Por™ 5. La membrana retiene los compuestos de bajo peso molecular en soluciones acuosas difusas a través de la membrana, los pesos moleculares más altos, tales como proteínas y bacterias. Las cómodas cajas dispensadoras protegen las membranas que no se utilizan. El glicerol (cuando se utiliza) conserva la membrana y se debe retirar antes del uso Remoje la membrana durante tres horas en agua desionizada y, a continuación, enjuáguela bien con agua corriente. Spectra/Por™ 5 se refuerza con una capa de papel poroso, para dar una membrana gruesa y rígida para su uso en entornos de alto cizallamiento.- Spectra/Por™ 1, 2, 3, 4 y 5 suministradas secas con glicerol
- Spectra/Por™ 6, prehumedecida y suministrada con ácida sódica al 0,1 %
- Spectra/Por™ 7, pretratada para reducir las trazas de contaminantes y suministrada con ácida sódica al 0,1 %
Especificaciones
Membrana de tubos regenerados | |
Transparente | |
1 Each |
Cellulose | |
60 °C | |
Para la separación molecular, estudios de unión de proteínas, extracción de electrolitos y desalinización |