Learn More
Spectrum™ Tubos de membrana de diálisis de RC de grado Spectra/Por Biotech
Click to view available options
Diámetro (métrico):
6,4 mm
10 mm
MWCO:
20 kDa
De 3,5 a 5 kDa
De 8 a 10 kD
Tamaño de la unidad:
5 metros
cada uno
Descripción
- Fabricado a partir de un proceso de regeneración que produce tolerancias de temperatura superiores y compatibilidades químicas con la misma alta pureza y selectividad que la CE Biotech
- La membrana puede tolerar ácidos y bases concentrados débiles, ácidos y bases diluidos fuertes, la mayoría de los alcoholes y algunos disolventes orgánicos suaves o diluidos
- Porosidad controlada rígidamente para una mejor selectividad y separación
- Ultrapura, no interfiere con la actividad y la función moleculares
- 3 MWCO y 2 anchuras planas de tubos
- Envasado en seco con glicerina (enjuagar 15 min en agua)
- Usar con pH de 2 a 12 y temperatura de 4 a 60 °C
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Tubos de diálisis Spectra/Por |
MWCO | De 8 a 10 kD |
Material | Celulosa regenerada |
Diámetro (métrico) | 6,4 mm |
Diámetro (imperial) | 0,25 in |
Longitud (imperial) | 16,4 ft |
Longitud (métrico) | 5 m |
Formulación | Envasado en seco con glicerina (enjuagar 15 min en agua) |
Intervalo de temperatura (imperial) | De 39,2° a 140 °F |
Intervalo de temperatura (métrico) | De 4 °C a 60 °C |