Learn More
Spectrum™ Cierres magnéticos ponderados Spectra/Por™
Click to view available options
Diámetro (métrico):
23 mm
35 mm
55 mm
75 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Descripción
Tipo de cierre magnético Spectra/Por:
- Fabricado con polipropileno con una barra magnética de acero inoxidable recubierta de fluorocarbono
- Se utiliza en placa agitadora magnética para proporcionar agitación de muestras para aumentar la eficacia de la diálisis
- 4 Tamaños de anchura de sellado: 23, 35, 55 y 75 mm
- Esterilizable en autoclave
- 10/paquete
- Usar solo con tubos de diálisis de RC
- No debe usarse con tubos de CE
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Tapón de tubos de diálisis |
Membrana | Celulosa regenerada |
Material | Polipropileno |
Diámetro (métrico) | 23 mm |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Tipo de tapón | Magnético |
Color | Rojo |
Intervalo de temperatura (imperial) | De 32° a 250 °F |
Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 121 °C |
Contenido del kit | Barra magnética de acero inoxidable recubierta de fluorocarbono |