Learn More
SPEX™ SamplePrep Divisor de viales Freezer/Mill™ de gran capacidad para juego de viales de molienda 6751
Para su uso con el triturador criogénico Freezer/Mill SPEX SamplePrep™
Marca: SPEX™ SamplePrep 6807
271.59 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Un vial completo más tres secciones centrales de repuesto
- Capacidad de muestra: de 0,5 a 4,0 ml
- Incluye un impactador de acero inoxidable y dos tapones
Especificaciones
Adaptador para múltiples viales | |
Ideal para aplicaciones de alto rendimiento | |
Freezer/Mill SPeX™ SamplePrep™ de gran capacidad | |
Conjunto microvial |