Learn More
Cole-Parmer™ Ayudas para la molienda Prep-Aid™, ligante de celulosa; 450 g
Perfectas para muestras que se desmenuzan o se rompen al prensarlas.
69.40€ - 354.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | SamplePrep Mixers, SamplePrep Mills |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Muestras que se desmenuzan o se rompen al prensarlas |
Tamaño de partículas | ≤ 20 μm |
Código de producto | Marca | Tipo | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15340552
|
Cole-Parmer™
3642-150 |
Ligante de celulosa | 150 g |
81.45€
150 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15350552
|
Cole-Parmer™
3642-450 |
Ligante de celulosa | 450 g |
151.00€
450 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15360552
|
Cole-Parmer™
3644-150 |
UltraBind | 150 g |
151.00€
150 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15124097
|
Cole-Parmer™
3644-450 |
UltraBind | 450 g | N/A | |||||
15370552
|
Cole-Parmer™
3646-150 |
Ligante de parafina | 150 g |
69.40€
150 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Perfectas para muestras que se desmenuzan o se rompen al prensarlas.
- Se mezcla de manera rápida y completa con muestras con una concentración del 10 al 25 % por peso para formar discos de muestras para XRF.
- Es resistente a la humedad y no contamina las muestras.
- Se enlaza discos de muestras (de 200 a 250) o proporciona matriz para discos de muestras compatibles (de 25 a 35).
Ligante de celulosa
- Se puede utilizar sin diluir como matriz de muestra con la técnica de manguito y émbolo.
- No se cuece en la botella durante el almacenamiento.
UltraBind™
- Se puede utilizar sin diluir como matriz de muestra con la técnica de manguito y émbolo.
- Es resistente a la humedad y resiste a grietas e hinchazón en el almacenamiento.
- Incluye bajos niveles de NaCl.
Ligante de parafina
- Forma discos de muestras estables al aire a medida que el ligante ceroso sella la superficie contra la humedad.
Especificaciones
SamplePrep Mixers, SamplePrep Mills | |
Muestras que se desmenuzan o se rompen al prensarlas | |
≤ 20 μm |