Learn More
SPI1 Mouse anti-Human, Clone: 2H3D3, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | SPI1 |
---|---|
Clon | 2H3D3 |
Concentración | 1 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16828665
|
Proteintech
66618-2-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16818665
|
Proteintech
66618-2-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This gene encodes an ETS-domain transcription factor that activates gene expression during myeloid and B-lymphoid cell development. The nuclear protein binds to a purine-rich sequence known as the PU-box found near the promoters of target genes, and regulates their expression in coordination with other transcription factors and cofactors. The protein can also regulate alternative splicing of target genes. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.Especificaciones
SPI1 | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
31 kDa transforming protein, OF, PU.1, SFPI1, SPI 1, SPI A, SPI1, Transcription factor PU.1 | |
SPI1 | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
2H3D3 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human | |
P17947 | |
6688 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
SPI1 |