Learn More
Corning™ Motor de accionamiento superior directo para dispositivos giratorios
Agitador de alto par y bajo régimen diseñado para mantener una velocidad baja constante.
Marca: Corning™ 402645
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Agitador de alto par y bajo régimen diseñado para mantener una velocidad baja constante.
- El agitador con cabezal de engranajes ofrece un par de torsión de 1,6 Nm (14,5 in lbs).
- La velocidad máxima es de 350 rpm.
- El peso del motor es de 4,1 kg.
- Disponible con 120 V CA a 60 Hz o 230 V CA a 50 Hz.
Información de órdenes
ForUseWithEquipment
Especificaciones
Matraces giratorios ProCulture | |
No estéril |