Learn More
Buerkle™ Tornillo en espiral para el muestreador PowderProof™
El tornillo espiral Buerkle™ para el muestreador PowderProof™ es una pieza de repuesto para su uso con el muestreador Buerkle™ PowderProof™.
415.00€ - 575.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tornillo espiral |
---|---|
Material | Acero inoxidable (V4A) |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11827383
|
Buerkle™
5302-0311 |
30 cm | PowderProof para gránulos de 2 a 4 mm de diámetro. | N/A | |||||
11897383
|
Buerkle™
5302-0911 |
90 cm | PowderProof para gránulos de 2 a 4 mm de diámetro. | N/A | |||||
17627605
|
Buerkle™
5302-0917 |
90 cm | PowderProof para gránulos de 2 a 4 mm de diámetro. |
528.67€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Pieza de repuesto para el muestreador Buerkle™ PowderProof™
Especificaciones
Tornillo espiral | |
Acero inoxidable (V4A) |