Learn More
Trajan™ Jeringa con aguja fija CTC PAL
El cuerpo de vidrio de borosilicato y las agujas de acero inoxidable proporcionan resistencia e inercia. La parte trasera permite determinar el volumen de forma rápida y precisa.
89.30€ - 399.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Jeringas con aguja fija |
---|---|
Volumen (métrico) | 10 μl |
Código de producto | Marca | Calibre de aguja | Diámetro exterior de la aguja (métrico) | Estilo de punta de aguja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Calibre de aguja | Diámetro exterior de la aguja (métrico) | Estilo de punta de aguja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12957506
|
Trajan™
002983 |
22 G | 0,72 mm | Orificio lateral |
89.30€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12694915
|
Trajan™
002971 |
23 G | 0,63 mm | Cono |
399.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Soluciones de gran calidad para la manipulación de líquidos
- Inyecciones exactas y reproducibles
-
Especificaciones
Jeringas con aguja fija | |
10 μl |