Learn More
Escualeno, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescription
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• El escualeno es un precursor de los esteroides y los ergosteroles
• Se puede utilizar en la preparación de lípidos, esteroides y vitaminas solubles en grasa
Aplicaciones
• El escualeno se utiliza como adyuvante inmunológico en vacunas
• Desempeña un papel fundamental en la preparación del colesterol, las hormonas esteroideas y la vitamina D
• También puede servir como lubricante para las películas de surfactantes de ácidos grasos adsorbidas en las superficies de óxido de hierro
Specifications
Specifications
Nombre del producto químico o material | Squalene |
Acidez | 1mg KOH/g max. |
Color | De incoloro a amarillo |
Densidad | 0.855g/mL |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | {(CH3)2C{=CHCH2CH2C(CH3)}2=CHCH2-}2 |
Índice de refracción | 1.4945 to 1.4965 (20°C, 589nm) |
Cantidad | 100 mL |
Show More |
Safety and Handling
- Squalene