Learn More
Fisherbrand™ Navecillas de pesaje cuadradas, azules
Proporcione un vertido preciso con una pérdida mínima de muestras. Las navecillas de pesaje cuadradas y azules Fisherbrand™ son navecillas flexibles de poliestireno con superficies suaves.
38.40€ - 103.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
---|---|
Forma del fondo | Plano |
Color | Azul |
Desechables | Desechables |
Material | Poliestireno |
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15738187
|
Fisherbrand™
HS1421BF |
85 x 85 x 24 mm | N/A | ||||||
15728187
|
Fisherbrand™
HS1421AF |
46 x 46 x 8 mm |
38.40€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15748187
|
Fisherbrand™
HS1421CF |
140 x 140 x 22 mm |
103.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Fabricado y envasado en una sala limpia.
- Disponible en blanco, negro o azul para un mejor contraste de color que garantice la eliminación completa de las muestras.
- Biológicamente inertes y resistentes para diluir y debilitar los ácidos, las soluciones acuosas, los alcoholes y las bases.
- Intervalo de temperatura de -10 a 70 °C
- Puede utilizarse con analizadores de humedad de microondas
- Las navecillas son poco profundas y cuentan con un fondo ancho y plano para evitar que se vuelquen.
- Las esquinas redondeadas simplifican las transferencias.
- En tres tamaños.
- Paquete de 500.
- Todas cuentan con la aprobación para uso alimentario de la FDA.
- Desechables.
Especificaciones
No autoclavable | |
Azul | |
Poliestireno | |
No estéril | |
500 Pk. | |
14°F to 158°F |
Plano | |
Desechables | |
Cuadrada | |
Navecilla de pesaje | |
-10°C to +70°C |