Learn More
SRR Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 17955-1-AP-150UL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16847974
  • 410.00€ / 150 microlitros
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
SRR (serine racemase) catalyzes the synthesis of D-serine from L-serine.
Especificaciones
Especificaciones
SRR
Polyclonal
Unconjugated
SRR
ILV1, ISO1, serine racemase, SRR
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
27364, 303306, 63826
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.19 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q76EQ0, Q9GZT4, Q9QZX7
Srr
SRR Fusion Protein Ag12449
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat