Learn More
IKA™ Tubo ST-20
Se puede utilizar para mezclar, agitar, extracciones, preparar suspensiones de muestras de suelo y pruebas de solubilidad para medicamentos.
Marca: IKA™ 0003703000
228.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Contiene: tubo, dispositivo de agitación y tapa
Especificaciones
Tubo ST-20 | |
Mezcla, agitación, extracciones, preparación de suspensiones de muestras de suelos, pruebas de solubilidad para medicación | |
1 unidad |
De 2 a 15 ml | |
Tubo de impulsión ULTRA-TURRAX™ |