Learn More
Hach Lange™ Suspensión de referencia de formacina I 3 NTU StablCal™
Esta suspensión de referencia de formacina StablCal empaquetada previamente y lista para usar con un volumen de 100 ml y una concentración de 3 NTU está certificada y es estable durante dos años.
Marca:  Hach Lange™ 2896742
Código de producto. 10440768
  • 308.00€ / cada uno
Fecha estimada de envoi: 17-06-2025
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Suspensión de referencia estabilizada de formacina para la determinación de lucidez/opalescencia de acuerdo con la Farmacopea Europea 6.0.
  • Empaquetado previamente y listo para usar
  • Estable durante dos años
  • Certificado de calidad
    • Concentración: 3 UTN
    • Volumen/tamaño del paquete: 100 ml
Especificaciones
Especificaciones
Suspensión de referencia de formacina StablCal I
NTU 3
100 mL
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • StablCal Stabilized Formazin Turbidity Standard; 3 NTU
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: methenamine; hexamethylenetetramine