Learn More
Sampling Systems™ Stainless Dipper 1000mm Long
Designed to be easy to use and suitable for a range of liquids. Sampling Systems™ Stainless Dipper 1000mm Long is ideal for obtaining a surface sample from a wide range of environments.
110.00€ - 156.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Cacillo |
---|---|
Material | Acero inoxidable (316L) |
Longitud (métrico) | 1000 mm |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12798726
|
Sampling Systems™
5005B-500 |
500 mL | Diámetro Exterior de la Copa: 90 mm |
156.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 05-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15138086
|
Sampling Systems™
5005B-100 |
100 mL | Diámetro Exterior de la Copa: 39 mm |
110.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 03-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15168086
|
Sampling Systems™
5005B-250 |
250 mL | Diámetro Exterior de la Copa: 65 mm |
128.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 03-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Manufactured in 316L Stainless Steel
- Fully welded construction
- Satin finish
- Easy to use
- For liquid sampling
Especificaciones
Cacillo | |
Acero inoxidable (316L) | |
1000 mm |