Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Bailers
Suitable for use in Pharmaceutical, Chemical and Hygienic applications. Sampling Systems™ Stainless Steel Bailers have a fully welded handle to give a hygienic, crevice free finish.
77.45€ - 119.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Cortador de Alta Resistencia |
---|---|
Material | Acero inoxidable (316L) |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12705018
|
Sampling Systems™
A296-4 |
4 L | 415 mm | 270 mm |
119.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 12-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
12795008
|
Sampling Systems™
A296-2 |
2 L | 340 mm | 210 mm |
97.80€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 12-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
15839611
|
Sampling Systems™
A296-1 |
1 L | 285 mm | 170 mm |
77.45€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 28-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
Descripción
- Crevice free
- Satin finish
- Flat cut rim on bowl
- 316L Stainless Steel
Especificaciones
Cortador de Alta Resistencia | |
Acero inoxidable (316L) |