Learn More
Grant Instruments™ Cubierta para baño de acero inoxidable
Ayuda a reducir la evaporación / pérdida de calor y evita la contaminación de muestras. Cubierta de baño de acero inoxidable Grant Instruments™ para baños de agua con agitación Grant está disponible plana o a dos vertientes con bisagra extraíble.
108.00€ - 692.00€
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12757779
|
Grant Instruments™
STL12 |
Depósito ST12 |
382.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12787779
|
Grant Instruments™
STL5 |
Depósito ST5 |
108.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12777779
|
Grant Instruments™
STL38 |
Depósito ST38 |
692.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Ayuda a reducir la evaporación / pérdida de calor y evita la contaminación de muestras. Cubierta de baño de acero inoxidable Grant Instruments™ para baños de agua con agitación Grant está disponible plana o a dos vertientes con bisagra extraíble.
- Fabricado con acero inoxidable
- Asa de plástico
- Disponible plano (STL 5), o a dos vertientes con bisagra extraíble (STL 12, STL 38)
- Para usar con baños de agua con agitación Grant y baños de circulación de calentamiento
- Evita que el calor se escape
- Reduce la contaminación de muestras
Especificaciones
Acero inoxidable |