Learn More
Blanco™ Carro para bañera de acero inoxidable
Carrito de baño de acero inoxidable al baño María, utilizado en aplicaciones de laboratorio o de la industria para calentar materiales y sustancias suavemente o para mantener el calor a una temperatura constante durante un periodo de tiempo. Las bandejas de calentamiento se pueden calentar en húmedo o seco con el termostato ajustable.
Marca: Blanco™ 572152
Descripción
- Can be heated wet or dry using the adjustable thermostat.
Especificaciones
De acuerdo con DIN 18867, sección 7; conformidad CE | |
Water Bath | |
Acero inoxidable | |
0,7 kW | |
20 in. | |
36.7 in. | |
8.5 in. | |
54 lb. | |
220/240 V, 50/60 Hz |
De 30 °C a 95 °C | |
1 pocillo individual para 1 GN 1/1-200 o subdivisión | |
SAW1 | |
750 mm | |
508 mm | |
933 mm | |
215 mm | |
24,5 kg |