Learn More
Bochem™ Fórceps con punta doblada de acero inoxidable
Fabricada con acero inoxidable
6.40€ - 11.80€
Especificaciones
Estilo de punta | Doblado |
---|---|
N.° por paquete | 1 Paq. |
Tipo de producto | Pinzas |
Tipo | Pinzas |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10623462
|
Bochem™
1019 |
105 mm | n.a. |
6.55€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10651542
|
Bochem™
1140 |
105 mm | Perno de guía |
6.40€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 08-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10224371
|
Bochem™
1141 |
115 mm | Perno de guía |
7.50€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 07-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10366051
|
Bochem™
1021 |
130 mm | n.a. |
7.50€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 22-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10366241
|
Bochem™
1142 |
130 mm | Perno de guía |
6.75€
cada uno |
|
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10120501
|
Bochem™
1024 |
200 mm | n.a. |
11.80€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10661542
|
Bochem™
1143 |
145 mm | Perno de guía |
9.70€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Punta doblada y afilada
Especificaciones
Doblado | |
1 Paq. | |
Pinzas | |
Pinzas |