Learn More
Memmert™ Bandeja antigoteo de fondo de acero inoxidable para SN160, 15 mm
Bandejas antigoteo de fondo no perforado fabricadas en acero inoxidable.
Marca:  Memmert™ SN160B04359
Código de producto. 17528485
  • 200.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 11-07-2025
Descripción
  • Accesorio
  • Puede afectar a la distribución de la temperatura
  • Fabricadas en acero inoxidable
  • Altura de la llanta: 15 mm
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizador SN160
Bandeja antigoteo inferior
Borde: 15 mm
Acero inoxidable