Learn More
Memmert™ Bandeja antigoteo de fondo de acero inoxidable para SN260plus, 15 mm
Bandejas antigoteo de fondo no perforado fabricadas en acero inoxidable.
Marca:  Memmert™ SN260plusB29722
237.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 17538555
  • 246.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Descripción
  • Accesorio
  • Puede afectar a la distribución de la temperatura
  • Fabricadas en acero inoxidable
  • Altura de la llanta: 15 mm
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizador SN260plus
Bandeja antigoteo inferior
Borde: 15 mm
Acero inoxidable