Learn More
Sampling Systems™ Cestillo de acero inoxidable
Los cestillos de acero inoxidable Sampling Systems™ están hechos de acero inoxidable 316L de gran calibre para una mayor durabilidad.
237.00€ - 281.00€
Código de producto | Marca | dimCapacityMetric | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | dimCapacityMetric | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15809701
|
Sampling Systems™
A586-10 |
237.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 03-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15819701
|
Sampling Systems™
A586-12 |
258.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 26-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15829701
|
Sampling Systems™
A586-15 |
281.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 16-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Fabricados con acero inoxidable 316L
- Interior sin grietas
- Asa oscilante
- Base plana