Learn More
Nickel Electro™ Cestillo de acero inoxidable con asa
El cestillo de acero inoxidable Nickel Electro™ con asa proporciona una buena resistencia química y puede manejar líquidos calientes.
Marca:  Nickel Electro™ BUCS-0080
Código de producto. 12882024
  • 62.55€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 21-07-2025
Descripción
  • Cestillo de 8 litros
  • Construcción de acero inoxidable sin graduaciones
  • Acabado pulido brillante para una limpieza fácil y asa de alambre de acero inoxidable
  • Buena resistencia química y puede manejar líquidos calientes
  • Estable en uso
  • Se puede esterilizar en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
Cestillo
Esterilizable en autoclave
Acabado pulido brillante
Pulido brillante
Stainless Steel
Acero inoxidable
Unidad