Learn More
Sampling Systems™ Cable de acero inoxidable
El Cable de Acero Inoxidable Sampling Systems™ está diseñado para usarse en combinación con un Cortador Desechable con o sin un extremo ponderado
Marca: Sampling Systems™ 5070D-10
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Cable para Cortador Desechable
- Acero inoxidable con revestimiento de PTFE
- Disponible en diversas longitudes
Especificaciones
Cable | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
10 m |
Acero inoxidable | |
Cortador Desechable |