Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Conical Jugs
Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 ml
2000 ml
Descripción
- Fabricado con acero inoxidable 304
- Diseño sin fisuras
- Acabado pulido
- Graduados
Especificaciones
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) | 150 mm |
Capacidad (métrico) | 1000 ml |
Material | Acero inoxidable |
Altura (métrico) | 140mm |
Tipo | Bidón de acero inoxidable |
Graduated | Sí |