Learn More
Fisherbrand™ Cucharas de pesaje de fondo redondo y acero inoxidable
Obtenga resultados óptimos pesando y manipulando muestras y otros materiales de laboratorio con cucharas de fondo redondo. Perfectas para pesar cualquier cosa, desde líquido a gemas y otros materiales, las cucharas de pesaje de fondo redondo y acero inoxidable Fisherbrand™ son un accesorio ideal para tener si tienes una báscula.
Marca: Fisherbrand™ 4023
Descripción
- Apta para muestras farmacéuticas y medioambientales
- Ideal para pesar y manipular muestras
- Ideal para pesar ingredientes desagradables, objetos pequeños y porciones
- Accesorio imprescindible si cuenta con una báscula
- Perfecta para pesar líquidos, gemas y cualquier otro material
Especificaciones
Pala | |
Redondo | |
120 x 30 mm | |
30 mm |
Acero inoxidable | |
Cilíndrico | |
120 mm |