Learn More
Fisherbrand™ Stainless Steel Cylindrical Seamless Scoops
Obtenga resultados óptimos al pesar y manipular muestras y otros materiales de laboratorio con cucharas cilíndricas. Perfectas para pesar cualquier cosa, desde líquidos a gemas y otros materiales, las cucharas cilíndricas sin costuras de acero inoxidable Fisherbrand™ son especialmente adecuadas para aplicaciones farmacéuticas.
Marca:  Fisherbrand™ 9070
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11508102
  • 662.00€ / cada uno
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Cucharas cilíndricas de acero inoxidable 
  • Especialmente adecuado para aplicaciones farmacéuticas  
  • Todas las superficies son no reactivas 
  • Ofrecer absorción cero que cumple con los requisitos de GMP
  • Los arañazos en el interior de la cuchara evitan la contaminación cruzada
Especificaciones
Especificaciones
Pala
Esterilizable en autoclave
Cilíndrico
330 mm
Acero inoxidable
4000 mL
Extrusoras para aplicaciones farmacéuticas
120 mm