Learn More
Sampling Systems™ Cucharas Economy de acero inoxidable
These Economy Scoops are ideal for general industrial use.
31.35€ - 63.45€
Especificaciones
Tipo de producto | Cuchara Economy |
---|---|
Material | Acero inoxidable (AISI 304) |
Acabado | Muy pulidas |
Para utilizar con (aplicación) | Uso general |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15859611
|
Sampling Systems™
A304-120 |
120 ml |
31.35€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 27-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15889611
|
Sampling Systems™
A304-450 |
450 ml |
33.50€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 23-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15849611
|
Sampling Systems™
A304-1000 |
1000 ml |
38.30€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
15869611
|
Sampling Systems™
A304-1500 |
1500 ml |
40.95€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 18-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15879611
|
Sampling Systems™
A304-2000 |
2000 ml |
63.45€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 27-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Manufactured from spot welded 304 stainless steel
- With an attractive high polish
- Light duty construction
- Not suitable for GMP applications as there are crevices
Especificaciones
Cuchara Economy | |
Acero inoxidable (AISI 304) | |
Muy pulidas | |
Uso general |