Learn More
Grant Instruments™ Abrazadera de matraces de acero inoxidable
Mantiene los matraces en su lugar cuando se utilizan con baños con agitación Aqua Pro Grant
Marca: Grant Instruments™ SC-50
56.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- La abrazadera de resorte proporciona seguridad al tiempo que permite una fácil inserción/extracción del matraz
- Para utilizar baños de agua con agitación Aqua Pro modelos OLS y LSB
Especificaciones
Matraz de 50 ml | |
Pinzas para matraces | |
Acero inoxidable |