Learn More
Grant Instruments™ Abrazadera de matraces de acero inoxidable
Mantiene los matraces en su lugar cuando se utilizan con baños con agitación Aqua Pro Grant
Marca:  Grant Instruments™ SC-250
78.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15385852
  • 79.95€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 29-08-2025
Descripción
  • La abrazadera de resorte proporciona seguridad al tiempo que permite una fácil inserción/extracción del matraz
  • Para utilizar baños de agua con agitación Aqua Pro modelos OLS y LSB
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Matraz de 250 ml
Pinzas para matraces
Acero inoxidable