Learn More
Agencinox™ Placa de fondo plano de acero inoxidable
Utilice estas placas en servicios de descontaminación, quirófanos y los campos de cirugía, clínicos y sanitarios. Los platos de acero inoxidable con fondo plano Agencinox™ son ideales para apósitos y otros elementos que pueden ser necesarios durante procedimientos quirúrgicos.
23.70€ - 70.10€
Especificaciones
Forma del fondo | Plano |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Forma | Redondo |
Tipo | Placa |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11729503
|
Agencinox™
304 |
20 ml |
70.10€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envoi: 06-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11847503
|
Agencinox™
310A |
250 ml |
61.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 12-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11776533
|
Agencinox™
312 |
500 ml |
23.70€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 01-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11786533
|
Agencinox™
316 |
1000 ml |
46.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 01-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Cubetas de loción de acero inoxidable con fondo plano
- Esterilizables en autoclave
- Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
Plano | |
Acero inoxidable | |
Redondo | |
Placa |