Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Pinzas de acero inoxidable
Marca:  Usbeck Laborgeraete™ 3071
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10790883
  • 4.28€ / cada uno
Fecha estimada de envoi: 04-06-2025
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
Fine
Curved
115 mm
Pinzas
1 Paq.
Acero inoxidable
115 L mm