Learn More
Cole-Parmer™ Embudo de acero inoxidable
Los embudos de acero inoxidable son útiles de laboratorio con los que podrá contar durante años de uso.
93.25€ - 166.00€
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11761856
|
Cole-Parmer™
07265-00 |
385 ml | 134,6 mm |
107.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11777944
|
Cole-Parmer™
07266-00 |
658 ml | 160 mm |
154.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11787944
|
Cole-Parmer™
07267-00 |
350 ml | 180,3 mm |
166.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 09-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11797944
|
Cole-Parmer™
07268-00 |
67 ml | 210,8 mm |
158.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11741856
|
Cole-Parmer™
07263-00 |
70 ml | 82,55 mm |
93.25€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11751856
|
Cole-Parmer™
07264-00 |
188 ml | 104,1 mm |
104.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
Los embudos de acero inoxidable son útiles de laboratorio con los que podrá contar durante años de uso.
- Manténgase equipado con nuestra selección de embudos de acero inoxidable 304de calibre medio
- Disponibles en varias capacidades y tamaños generales
Especificaciones
Acero inoxidable |