Learn More
DWK Life Sciences Mango de acero inoxidable, para bandeja de tinción
El mango de acero inoxidable permite retirar la bandeja de tinción evitando el contacto directo con la solución de tinción.
Marca: DWK Life Sciences 290750002
32.71 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
Descripción
La microscopía es un método de visualización de objetos que se encuentran fuera de la resolución del ojo humano y que pueden ser examinados. Los objetos a observar se magnifican hasta tal punto que se pueden mostrar como imágenes. Para la preparación de muestras, los objetos a examinar se cortan en secciones muy finas. Seguidamente, se aplican estas secciones a un portaobjetos y se cubren con un cubreobjetos de vidrio y las soluciones adecuadas. Para ver las secciones con el microscopio, las secciones del portaobjetos deben llenarse en una cubeta de tinción y teñirse con una solución de tinción adecuada.
- Se puede acoplar por separado y no de forma permanente a la gradilla de tinción, lo que facilita la inserción y extracción de los portaobjetos
- Permite colocar la gradilla de tinción de forma segura en el caja de tinción evitando así el contacto directo con la solución de tinción.
Especificaciones
No autoclavable | |
Transporte de bandejas de tinción; suspensión de la gradilla de colorantes | |
10/Pk. |
Acero inoxidable | |
10/paq. |