Learn More
Fisherbrand™ Jarra de acero inoxidable graduada con tapa abisagrada
Mejore la limpieza y esterilización con menos esfuerzo. Adecuada para aplicaciones farmacéuticas y de lab., la jarra de acero inoxidable graduado con tapa abisagrada Fisherbrand™ es el producto elegido para aplicaciones que requieren superficies estériles. Vierta más fácilmente con esta jarra de una sola pieza de acero inoxidable de especificación 304. Ninguna superficie hace reacción. Están pulidas y con absorción cero para fácil limpieza.
48.70€ - 105.04€
Especificaciones
Material | Acero inoxidable |
---|---|
Incluye | Tapa con bisagra |
Tipo | Bidón |
Graduated | Sí |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15218846
|
Fisherbrand™
JUGS0500HL |
500 ml |
48.70€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 29-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15238846
|
Fisherbrand™
JUGS1000HL |
1000 ml |
55.45€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 06-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15268846
|
Fisherbrand™
JUGS2000HL |
2000 ml |
105.04€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 06-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Material of choice for applications requiring sterile surfaces
- Suitable for pharmaceutical and laboratory applications
- Spouted for easy pouring
- Internal seamless design with a beaded rim for durability
- 304 spec stainless steel seamless Jugs
- All surfaces are non-reacting, highly polished, and offer zero absorption making cleaning easier
- Immune to sterilizing solutions, most of the organic chemicals and dyestuffs, and a wide variety of inorganic chemicals.
Especificaciones
Acero inoxidable | |
Tapa con bisagra | |
Bidón | |
Sí |