Learn More
Nickel Electro™ Tarros de acero inoxidable
Los tarros de acero inoxidable de especificación 304 son aptos para aplicaciones farmacéuticas y aplicaciones de laboratorio.
Marca: Nickel Electro™ JUGS1000H
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Jarras de una sola pieza de acero inoxidable de especificación 304
- Aptas para aplicaciones de laboratorio y farmacéuticas
Especificaciones
115 mm | |
Acero inoxidable | |
155 mm | |
Sí |
1000 ml | |
Brillo | |
Bidón |