Learn More
Sampling Systems™ Cucharones de acero inoxidable
Estos cucharones están hechos de acero inoxidable higiénico y son ideales para el muestreo de productos líquidos.
Marca:  Sampling Systems™ A324-120
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12967955
  • 15.90€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 24-07-2025
Descripción
  • Acabado satinado
  • Construcción sin grietas para que se puedan limpiar fácilmente entre lotes
  • Gama de tamaños disponibles
Especificaciones
Especificaciones
Pala
120 ml
345 mm
Acero inoxidable (AISI 304)
Muestreo de productos líquidos