Learn More
Sampling Systems™ Cucharones de acero inoxidable
Estos cucharones están hechos de acero inoxidable higiénico y son ideales para el muestreo de productos líquidos.
Marca:  Sampling Systems™ A324-50
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12987955
  • 15.75€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 30-06-2025
Descripción
  • Acabado satinado
  • Construcción sin grietas para que se puedan limpiar fácilmente entre lotes
  • Gama de tamaños disponibles
Especificaciones
Especificaciones
Pala
50 ml
275 mm
Acero inoxidable (AISI 304)
Muestreo de productos líquidos
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Sampling Systems™ Cucharones de acero inoxidable > 50 ml