Learn More
Grant Instruments™ Tapa de acero inoxidable
Ayuda a reducir la evaporación / pérdida de calor y evita la contaminación de muestras. La tapa de acero inoxidable para baños de agua con agitación Grant Instruments™ es para uso continuo con agua por encima de 90 °C.
Marca:  Grant Instruments™ LST26
391.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15162625
  • 401.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Descripción
Ayuda a reducir la evaporación/pérdida de calor y evita la contaminación de muestras.La tapa de acero inoxidable para baños de agua con agitación Grant Instruments™ es para uso continuo con agua por encima de 90 °C.
  • Fabricado con acero inoxidable
  • Dos vertientes con asa de plástico
  • Para usar con baños de agua con agitación Grant y baños de circulación de calentamiento
  • Evita que el calor se escape
  • Reduce la contaminación de muestras
  • Para uso continuo con agua por encima de 90 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Longitud: 375
Depósitos ST18, ST26
90 °C
Acero inoxidable