Learn More
Grant Instruments™ Tapa de acero inoxidable
Ayuda a reducir la evaporación / pérdida de calor y evita la contaminación de muestras. La tapa de acero inoxidable para baños de agua con agitación Grant Instruments™ es para uso continuo con agua por encima de 90 °C.
Marca: Grant Instruments™ LST38
513.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Ayuda a reducir la evaporación/pérdida de calor y evita la contaminación de muestras.La tapa de acero inoxidable para baños de agua con agitación Grant Instruments™ es para uso continuo con agua por encima de 90 °C.
- Fabricado con acero inoxidable
- Dos vertientes con asa de plástico
- Para usar con baños de agua con agitación Grant y baños de circulación de calentamiento
- Evita que el calor se escape
- Reduce la contaminación de muestras
- Para uso continuo con agua por encima de 90 °C
Especificaciones
Longitud: 574 | |
Depósito ST38 | |
Acero inoxidable |