Learn More
Bochem™ Tapa de acero inoxidable
45.90€ - 170.00€
Productos 4
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
10005250
Ver documentos
Bochem™
8332
Para cubo graduado de 10 l
45.90€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 29-08-2025
Añadir a la cesta
10634121
Ver documentos
Bochem™
8392
Para bidón de medición graduado de 10 l
147.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 23-07-2025
Añadir a la cesta
10107440
Ver documentos
Bochem™
8334
Para cubo graduado de 15 l
53.15€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 18-09-2025
Añadir a la cesta
10694301
Ver documentos
Bochem™
8393
Para jarra graduada de 15 l
170.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025