Learn More
De Buyer™ Bidón medidor de acero inoxidable
Utilice el asa de acero inoxidable con soldadura de varios puntos para verter mediciones exactas utilizando el bidón de medición de acero inoxidable De Buyer™.
48.00€ - 129.00€
Especificaciones
Estilo de la base | Base ancha |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Acabado | Borde de vertido |
Incluye | Con asa y pata |
Graduated | Sí |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11900615
|
De Buyer™
3565.05N |
500 ml |
48.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 03-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11910615
|
De Buyer™
3565.10N |
1000 ml |
70.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 15-07-2025
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11930615
|
De Buyer™
3565.20N |
2000 ml |
129.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 11-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Graduación cada 100 ml
- Borde de vertido
- Base amplia para una mayor estabilidad
- Duradera y resistente a la deformación
- Higiénica y fácil de limpiar
- Apta para lavavajillas
Especificaciones
Base ancha | |
Borde de vertido | |
Sí |
Acero inoxidable | |
Con asa y pata | |
Pata grande |